Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 609,00 zł |
Informacje o tej pozycji
609,00 zł
grade
anhydrous
Quality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
form
powder
mp
234-236.5 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 18.7 g/L at 16 °C
application(s)
environmental
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
InChI key
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140), PDE4B(5142)
mouse ... Adora2b(11541)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369)
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade anhydrous | grade anhydrous | grade - | grade FG, Halal, Kosher, anhydrous, natural |
| agency tested according to Ph. Eur. | agency USP/NF, meets USP testing specifications | agency - | agency - |
| mp 234-236.5 °C (lit.) | mp 234-236.5 °C (lit.) | mp 234-236.5 °C (lit.) | mp 234-236.5 °C (lit.) |
| application(s) environmental | application(s) - | application(s) - | application(s) flavors and fragrances |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| Gene Information human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140), PDE4B(5142) | Gene Information human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140), PDE4B(5142) | Gene Information human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140), PDE4B(5142) | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Caffeine
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?