C2857
Cupric Sulfate
meets USP testing specifications
Synonim(y):
Copper(II) sulfate pentahydrate, Cupric sulfate pentahydrate, Sulfuric acid, copper(II) salt (1:1) pentahydrate
About This Item
Polecane produkty
agency
USP/NF
meets USP testing specifications
ciśnienie pary
7.3 mmHg ( 25 °C)
Postać
crystals
mp
110 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
Klucz InChI
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?