Merck
1134040
USP
Związek pokrewny cyklopiroksu B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
6-Cyclohexyl-4-methyl-2-pyrone
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H16O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.25
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
404-220-1
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ciclopirox
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1C(=CC(=CC1=O)C)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H16O2/c1-9-7-11(14-12(13)8-9)10-5-3-2-4-6-10/h7-8,10H,2-6H2,1H3
InChI key
GPKRKAFTZYODFF-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Ciclopirox Related Compound B Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Również do stosowania z monografiami USP, takimi jak:
  • Ciclopirox
  • Ciclopirox Olamine
  • Ciclopirox roztwór do stosowania miejscowego
  • Ciclopirox Olamine Cream
  • Ciclopirox Olamine Zawiesina do stosowania miejscowego
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek pokrewny cyklopiroksu B
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1134040-25MG04061833849521