PHR2854
Ciclopirox Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
6-Cyclohexyl-4-methyl-2-pyrone, Ciclopirox Olamine Impurity B (PhEur)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. C2162702
traceable to USP 1134040
opis
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
rodzina API
ciclopirox
Postać
solid
opakowanie
pkg of 50 mg
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C12H16O2/c1-9-7-11(14-12(13)8-9)10-5-3-2-4-6-10/h7-8,10H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
GPKRKAFTZYODFF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.