Merck
C2040
Supelco
Cloperastine hydrochloride
analytical standard
Synonim(y):
4-Chlorobenzhydryl 2-(1-piperidyl)ethyl ether
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24ClNO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
366.32
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
ciąg SMILES
Cl.Clc1ccc(cc1)C(OCCN2CCCCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H24ClNO.ClH/c21-19-11-9-18(10-12-19)20(17-7-3-1-4-8-17)23-16-15-22-13-5-2-6-14-22;/h1,3-4,7-12,20H,2,5-6,13-16H2;1H
Klucz InChI
UNPLRYRWJLTVAE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorowodorek kloperastyny może być stosowany jako wzorzec analityczny do ilościowego oznaczania kloperastyny w próbkach biologicznych przy użyciu chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas.[1]
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
[Clinical study of a new antitussive: cloperastine].
D Olivieri et al.
Archivio Monaldi per la tisiologia e le malattie dell'apparato respiratorio, 38(5-6), 209-218 (1983-09-01)
Gen Yamamoto et al.
Canadian journal of physiology and pharmacology, 87(11), 893-899 (2009-11-26)
We investigated the effects of the centrally acting antitussives dextromethorphan and cloperastine on urinary bladder dysfunction 24 h after cerebral infarction in rats using the cystometry technique. First, cystometrography was performed in conscious male Sprague-Dawley rats. Cerebral infarction was then
Antonia García et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 61, 230-236 (2012-01-10)
The classification of an impurity of a drug substance as genotoxic means that the "threshold of toxicological concern" (TTC) value of 1.5 μg/day intake, considered to be associated with an acceptable risk, should be the admissible limit in the raw
Yukoh Sakata et al.
International journal of pharmaceutics, 335(1-2), 12-19 (2006-11-23)
Tablets containing both paracetamol (PM) and cloperastine hydrochloride (CLH) in a combination formulation prepared by standard vertical granulation technology were found to have altered pharmaceutical properties. The hardness and disintegration time of tablets containing both PM and CLH gradually increased
[Effect of cloperastine on muco-ciliary clearance].
D Olivieri et al.
Archivio Monaldi per la tisiologia e le malattie dell'apparato respiratorio, 38(5-6), 219-223 (1983-09-01)