Przejdź do
C1357
Cholecalciferol
meets USP testing specifications
Synonim(y):
(+)-Vitamin D3, 7-Dehydrocholesterol activated, Activated 7-dehydrocholesterol, Calciol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
517,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H44O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
384.64
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058003
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
200-673-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2339331
517,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
assay
97.0-103.0%
form
crystalline
color
white
mp
83-86 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
InChI key
QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
Gene Information
human ... VDR(7421)
General description
Cholecalciferol (vitamin D3), a fat-soluble steroid is produced in the skin.
Application
Cholecalciferol has been used:
  • to induce arterial medial calcification (AMC) in mice
  • to study its impact in vascular remodeling associated with vascular calcification (VC) in murine model of obesity and insulin resistance (ob/ob mice)
  • to study its effect on anchorage dependent growth of RWPE2-W99 cells in monolayer culture
Biochem/physiol Actions
Vitamin D acts through a receptor that is a member of the ligand-dependent transcription factor superfamily. Modulates the proliferation and differentiation of both normal and cancer cells. Has antiproliferative and antimetastatic effects on breast, colon, and prostate cancer cells. Activated vitamin D receptors in intestine and bone maintain calcium absorbance and homeostasis.
Vitamin D acts through a receptor that modulates the proliferation and differentiation of both normal and cancer cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C21000001131009C9774
assay
97.0-103.0%
assay
-
assay
-
assay
≥97.0%
form
crystalline
form
solid
form
-
form
crystalline
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mp
83-86 °C (lit.)
mp
83-86 °C (lit.)
mp
83-86 °C (lit.)
mp
83-86 °C (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cholecalciferol
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C1357-250MG04061833467411
C1357-25G04061833467428
C1357-1G04061833467404