Kluczowe dokumenty
BX16421
Supelco
Bufor pH 10,0 Bezbarwny
certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
Produkt BX16421 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 500 mL
Zastosowanie
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
Format
mixture
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany zgodnie z normą ISO 17034 i charakteryzowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Ten CRM jest identyfikowalny z SI i standardami wyższego rzędu z NIST poprzez ciągły łańcuch porównań. Jest przygotowywany przy użyciu wykwalifikowanych i skalibrowanych wag, które spełniają wymagania normy ISO 17025.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności.
Zastosowanie
Ten przezroczysty wzorzec buforowy pH 10,0 może być używany do:
  • Kalibracja mierników pH i elektrod
  • Kontrola jakości pomiarów pH
  • Opracowywania i walidacji metod analitycznych
Cechy i korzyści
  • Roztwór, który jest stabilny, gotowy do użycia i ma długi minimalny okres trwałości
  • Dostępny w szczelnie zamkniętej butelce z wygodnym opakowaniem chroniącym przed zanieczyszczeniem
  • Wraz z certyfikatem analizy (CoA) dla skutecznego audytu
  • Precyzyjna kontrola pH za pomocą tego roztworu, zapewniająca dokładność eksperymentów
  • Niezawodne i powtarzalne wyniki zapewniające spójne rezultaty
Opakowanie
500 ml w plastikowej butelce
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)