Kluczowe dokumenty
BCR336
High volatile steam coal (S)
BCR®, certified reference material
Wybierz wielkość
20 G
981,00 zł
981,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 G
981,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
981,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
environmental
Format
matrix material
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
BCR336.
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)