Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
environmental
format
matrix material
Powiązane kategorie
Analysis Note
For more information please see:
BCR331
BCR331
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| BCR331-20G | 04061832658742 |