Kluczowe dokumenty
NIST2684C
Bituminous coal (nominal mass fraction 3 % sulfur)
NIST® SRM® 2684c
Wybierz wielkość
50 G
4740,00 zł
4740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
4740,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
4740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 50 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
environmental
Format
matrix material
Opis ogólny
Ten standardowy materiał referencyjny (SRM) jest przeznaczony przede wszystkim do oceny technik stosowanych w analizie węgli i materiałów o podobnej matrycy. Jednostka SRM 2684c składa się z 50 g węgla bitumicznego, który został zmielony, aby przejść przez sito 212 μm (70 mesh), homogenizowany, zapakowany w butelkę z bursztynowego szkła w atmosferze argonu, a następnie zamknięty w aluminiowanej torbie. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS) i karcie charakterystyki produktu (COA).
SRM 2684C_cert
SRM 2684C_SDS
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Rtęć (Hg), Siarka (S)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Aluminium (Al), Brom (Br), Wapń (Ca), Chlor (Cl), Potas (K), Magnez (Mg), Mangan (Mn), Sód (Na), Wanad (V)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)