Przejdź do
BCR157
Benz[a]acridine
BCR®, certified reference material
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H11N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.28
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
9262
3000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
c1ccc2nc3ccc4ccccc4c3cc2c1
InChI
1S/C17H11N/c1-3-7-14-12(5-1)9-10-17-15(14)11-13-6-2-4-8-16(13)18-17/h1-11H
InChI key
JEGZRTMZYUDVBF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
For more information please see:
BCR157
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BCR158BCR152BCR140
Benz[a]acridine BCR®, certified reference material
BCR157
Benz[a]acridine
Benz[c]acridine BCR®, certified reference material
BCR158
Benz[c]acridine
Benzo[c]chrysene BCR®, certified reference material
BCR140
Benzo[c]chrysene
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
agency
BCR®
agency
BCR®
agency
BCR®
agency
BCR®
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c