Kluczowe dokumenty
B2759
Bismarck Brown Y (G)
Powder
Synonim(y):
Basic Brown 1, Basic Brown G, GX, GXP, Excelsior Brown, Leather Brown, Manchester Brown, Phenylene Brown, Vesuvine
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Bismarck Brown Y (G),
Formularz
powder
skład
Dye content, ~50%
ciąg SMILES
Cl[H].Cl[H].Nc1ccc(\N=N\c2cccc(c2)\N=N\c3ccc(N)cc3N)c(N)c1
InChI
1S/C18H18N8.2ClH/c19-11-4-6-17(15(21)8-11)25-23-13-2-1-3-14(10-13)24-26-18-7-5-12(20)9-16(18)22;;/h1-10H,19-22H2;2*1H/b25-23+,26-24+;;
Klucz InChI
MCZVRBLCRZWFJH-SPBSJSFYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?