Merck
PHR1756
Supelco
Bupivacaine Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
(2RS)-N-(2,6-dimetylofenylo)piperydyno-2-karboksyamid
Wybierz wielkość
20 MG
3120,00 zł
3120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 MG
3120,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H20N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
3120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000088
traceable to USP 1078529
rodzina API
bupivacaine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 20 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(NC1=C(C)C=CC=C1C)C2NCCCC2
InChI
1S/C14H20N2O/c1-10-6-5-7-11(2)13(10)16-14(17)12-8-3-4-9-15-12/h5-7,12,15H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,16,17)
Klucz InChI
SILRCGDPZGQJOQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Bupivacaine Related Compound B powstaje w wątrobie podczas oksydacyjnej dealkilacji chlorowodorku bupiwakainy i jest głównym metabolitem bupiwakainy. Jest to miejscowy środek znieczulający, który może przenikać przez błony biologiczne ze względu na rozpuszczalność w lipidach.[1]
Zastosowanie
Bupiwakaina może być stosowana jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych technikami chromatograficznymi[2] i spektrofotometrycznymi[3].
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA7918 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of tramadol, metamizole, ropivacaine, and bupivacaine in analgesic mixture samples by HPLC with DAD detection
Salmeron-Garcia A, et al.
Journal of Chromatographic Science, 47(3), 231-237 (2009)
Simultaneous determination of bupivacaine and its two metabolites, desbutyl-and 4′-hydroxybupivacaine, in human serum and urine
Lindberg RLP, et al
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 383, 357-364 (1986)
Quantitative mass spectrometric analysis of ropivacaine and bupivacaine in authentic, pharmaceutical and spiked human plasma without chromatographic separation
Salama NN and Wang S
Analytical Chemistry Insights, 4(3), ACI-S2564 (2009)