B1153000
(±)-Brompheniramine maleate salt
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Wybierz wielkość
631,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
631,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
brompheniramine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN(C)CCC(c1ccc(Br)cc1)c2ccccn2
InChI
1S/C16H19BrN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Klucz InChI
SRGKFVAASLQVBO-BTJKTKAUSA-N
informacje o genach
human ... HRH1(3269)
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)