The solubility of this product has not been determined. However, various sources report that this material is soluble in water at 3.33 mg/mL, in DMSO at 8 – 20 mg/mL, and in ethanol at 2.44 mg/L. Warming and sonication may be required. Stock solutions are reported to be stable at -80°C for 6 months and -20°C for 1 month. This information has not been validated.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 402,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H20Br2N2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
412.59
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-280-8
Beilstein/REAXYS Number:
4848376
MDL number:
Assay:
≥98.0% (AT)
Form:
powder
402,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (AT)
form
powder
functional group
amine, bromo
SMILES string
Cl.CN(Cc1cc(Br)cc(Br)c1N)C2CCCCC2
InChI
1S/C14H20Br2N2.ClH/c1-18(12-5-3-2-4-6-12)9-10-7-11(15)8-13(16)14(10)17;/h7-8,12H,2-6,9,17H2,1H3;1H
InChI key
UCDKONUHZNTQPY-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (AT) | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description analytical standard |
| assay ≥98.0% (AT) | assay - | assay - | assay 98.0-102.0% (AT) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| form powder | form - | form - | form - |
| functional group amine, bromo | functional group - | functional group - | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromhexine hydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What solvent should be used and what stock concentration is recommended?