B1152050
Bromperidol decanoate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Decanoic acid 4-(4-bromophenyl)-1-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]-4-piperidinyl ester
Wybierz wielkość
480,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
480,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
bromperidol
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(CC2)(OC(=O)CCCCCCCCC)c3ccc(cc3)Br
InChI
1S/C31H41BrFNO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-30(36)37-31(26-14-16-27(32)17-15-26)20-23-34(24-21-31)22-9-10-29(35)25-12-18-28(33)19-13-25/h12-19H,2-11,20-24H2,1H3
Klucz InChI
ZINCPWWBSRSXBH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)