Merck
B1152000
Bromperidol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
4-[4-(4-Bromophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-(4-fluorophenyl)-1-butanone, R 11333
Wybierz wielkość
100 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H23BrFNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
420.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
bromperidol
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
BrC(C=C1)=CC=C1C(CC2)(O)CCN2CCCC(C3=CC=C(F)C=C3)=O
InChI
1S/C21H23BrFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,26H,1-2,11-15H2
Klucz InChI
RKLNONIVDFXQRX-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... DRD2(1813)
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Bromperidol EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Butyrofenon - lek przeciwpsychotyczny; antagonista dopaminy D2 i serotoniny 5-HT2A.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T Suzuki et al.
Journal of clinical pharmacy and therapeutics, 32(5), 525-527 (2007-09-19)
To report the usefulness of antipsychotic dose-reduction for avoiding paralytic ileus in a patient with chronic schizophrenia and comorbid dementia. A 65-year-old in-patient developed severe paralytic ileus warranting a transfer to the general hospital. Constipation was very troublesome and he
Norio Yasui-Furukori et al.
Therapeutic drug monitoring, 26(3), 336-341 (2004-05-29)
The authors have developed and verified the precision and accuracy of new automated cloned enzyme donor immunoassays (CEDIA) for haloperidol and bromperidol, and cross-validations have been performed with conventional semiautomated EIA kits (MARKIT-M) and high-performance liquid chromatographic (HPLC) methods. The
C Ohye et al.
Stereotactic and functional neurosurgery, 77(1-4), 33-39 (2002-10-16)
Recent advances on understanding the pallidothalamic relation lead us to perform Vim-Vo thalamotomy (combined thalamic lesion in ventralis intermedius nucleus and ventralis oralis nucleus) for cases with dyskinesia. In our recent series of thalamotomies, there are 12 cases of dyskinesia
P Benfield et al.
Drugs, 35(6), 670-684 (1988-06-01)
Bromperidol is a close structural analogue of haloperidol. Both agents possess similar pharmacodynamic properties which are consistent with central antidopaminergic activity. The available clinical data from non-comparative and comparative trials have shown that bromperidol possesses antipsychotic activity. Its overall efficacy
Norio Yasui-Furukori et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 805(1), 175-180 (2004-04-29)
This study describes a new simultaneous determination of haloperidol and bromperidol and their reduced metabolites by modification of automated column-switching high-performance liquid chromatography. The test compounds were extracted from 1ml of plasma using chloroform-hexane (30:70 (v/v)), and the extract was