Kluczowe dokumenty
L0500000
Levomepromazine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(R)-3-(2-Methoxy-10H-phenothiazin-10-yl)-N,N,2-trimethylpropylamine hydrochloride
Wybierz wielkość
30 MG
644,00 zł
644,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
30 MG
644,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H24N2OS · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.93
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
644,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
levomepromazine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
S1c2c(cc(cc2)OC)N(c3c1cccc3)C[C@@H](CN(C)C)C.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C19H24N2OS.ClH/c1-14(12-20(2)3)13-21-16-7-5-6-8-18(16)23-19-10-9-15(22-4)11-17(19)21;/h5-11,14H,12-13H2,1-4H3;1H/t14-;/m1./s1
Klucz InChI
ODLGFPIWRAEFAN-PFEQFJNWSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Chlorowodorek lewomepromazyny EP Wzorzec odniesienia przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kevin Denis et al.
Nature microbiology, 4(6), 972-984 (2019-03-27)
Bacterial virulence factors are attractive targets for the development of therapeutics. Type IV pili, which are associated with a remarkable array of properties including motility, the interaction between bacteria and attachment to biotic and abiotic surfaces, represent particularly appealing virulence