Merck
A3768
Sigma-Aldrich
Agarose
Type V, High Gelling Temperature
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
typ
Type V
zanieczyszczenia
≤10% water
EEO
≤0.1
temp. przejścia
gel point 42 °C ±1.5 °C
siła żelu
≥800 g/cm2 (1% gel)
ślady anionów
sulfate (SO42-): ≤0.30%
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
Klucz InChI
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Komentarz do analizy
Poniżej znajduje się lista właściwości związanych z naszymi agarozami:
Zawartość siarczanów - używana jako wskaźnik czystości, ponieważ siarczan jest główną obecną grupą jonową.
Wytrzymałość żelu - siła, którą należy przyłożyć do żelu, aby spowodować jego pęknięcie.
Punkt żelowania - temperatura, w której wodny roztwór agarozy tworzy żel podczas chłodzenia. Roztwory agarozy wykazują histerezę w przejściu od cieczy do żelu - to znaczy, że ich temperatura żelowania nie jest taka sama jak temperatura topnienia.
Elektroendosmoza (EEO) - ruch cieczy przez żel. Grupy anionowe w żelu agarozowym są przytwierdzone do matrycy i nie mogą się poruszać, ale dysocjujące przeciwne kationy mogą migrować w kierunku katody w matrycy, powodując EEO. Ponieważ ruch elektroforetyczny biopolimerów odbywa się zwykle w kierunku anody, EEO może zakłócać separację z powodu konwekcji wewnętrznej.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jia Liu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(17), 6694-6699 (2013-04-10)
Seamless and minimally invasive integration of 3D electronic circuitry within host materials could enable the development of materials systems that are self-monitoring and allow for communication with external environments. Here, we report a general strategy for preparing ordered 3D interconnected
Nathan A Baird et al.
PloS one, 3(10), e3376-e3376 (2008-10-15)
Single nucleotide polymorphism (SNP) discovery and genotyping are essential to genetic mapping. There remains a need for a simple, inexpensive platform that allows high-density SNP discovery and genotyping in large populations. Here we describe the sequencing of restriction-site associated DNA
Gianluca Vadalà et al.
Spine, 38(6), E319-E324 (2013-01-18)
Descriptive anatomical study on ovine and human cadaveric lumbar spinal segments. To describe the alternative transpedicular approach to deliver therapeutic agents into intervertebral disc (IVD). The present delivery approach of therapeutic agents (growth factors/cells/hydrogels) within the IVD is through injection
Sujith V W Weerasinghe et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(18), 5542-5551 (2008-08-30)
Histone deacetylase 1 (HDAC1) has been linked to cell growth and cell cycle regulation, which makes it a widely recognized target for anticancer drugs. Whereas variations of the metal-binding and capping groups of HDAC inhibitors have been studied extensively, the
Michael J Lafferty et al.
The Journal of biological chemistry, 288(40), 28524-28534 (2013-08-21)
Elevated triglycerides are associated with an increased risk of cardiovascular disease, and lipoprotein lipase (LPL) is the rate-limiting enzyme for the hydrolysis of triglycerides from circulating lipoproteins. The N-terminal domain of angiopoietin-like protein 4 (ANGPTL4) inhibits LPL activity. ANGPTL4 was