Kluczowe dokumenty
A0150000
Acetylcysteine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
N-Acetyl-L-cysteine, LNAC, NAC
Wybierz wielkość
875,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
875,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
acetylcysteine
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
106-108 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
Klucz InChI
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)