Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3C2H915NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.17
UNSPSC Code:
12352101
Isotopic purity:
≥97 atom % 13C, ≥97 atom % 15N
Assay:
≥95% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
crystals
isotopic purity
≥97 atom % 13C, ≥97 atom % 15N
assay
≥95% (CP)
form
crystals
technique(s)
protein expression: suitable
mass shift
M+4
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S[13CH2][13C@H]([15NH]C(C)=O)[13C](O)=O
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?