Przejdź do
67126
Oxolinic acid
analytical standard
Synonim(y):
5,8-Dihydro-5-ethyl-8-oxo-1,3-dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
284,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H11NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.23
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
238-750-8
Beilstein/REAXYS Number:
620635
MDL number:
284,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)c2cc3OCOc3cc12
InChI
1S/C13H11NO5/c1-2-14-5-8(13(16)17)12(15)7-3-10-11(4-9(7)14)19-6-18-10/h3-5H,2,6H2,1H3,(H,16,17)
InChI key
KYGZCKSPAKDVKC-UHFFFAOYSA-N
General description
Chemical structure: quinolone
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
O0877O024000097023
Oxolinic acid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
O0240000
Oxolinic acid
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
analytical standard
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥97.0% (TLC), ≥99.0% (T)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.
gyrA and parC associated with quinolone resistance in Vibrio anguillarum.
C Rodkhum et al.
Journal of fish diseases, 31(5), 395-399 (2008-04-11)
R A Palominos et al.
Journal of hazardous materials, 158(2-3), 460-464 (2008-04-11)
This work studied the photocatalysed oxidation of the antibiotic oxolinic acid (OA) in an annular reactor operated with immobilized TiO(2) on sintered glass cylinders (SGC). Experiments were carried out in 1l solution of OA (18 mg l(-1)) at pH 9
Hong-Thih Lai et al.
Chemosphere, 75(4), 462-468 (2009-02-24)
Oxolinic acid (OA) and flumequine (FLU) are two of the quinolone antibiotics (QAs) that are widely used in aquaculture. The purpose of this study was to understand the fates of OA and FLU in waters and sediment slurries from aquaculture
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
67126-100MG04061832735092