Przejdź do
95644
Metabolit cyflufenamidu 149-F1
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2,3-Difluoro-6-(trifluoromethyl)benzenecarboximidamide, 2,3-Difluoro-6-(trifluoromethyl)benzamidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
189,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H5F5N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.13
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
189,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
assay
≥95.0% (HPLC)
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
Cyflufenamid jest zapobiegawczym i leczniczym fungicydem amidoksynowym do zwalczania mączniaka prawdziwego w zbożach i innych uprawach. Charakteryzuje się niską rozpuszczalnością w wodzie i jest nielotny. Jest zatwierdzony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 do stosowania jako środek ochrony roślin w Unii Europejskiej (UE).
Application
Środowisko
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)