Kluczowe dokumenty
940089
RuPhos Pd G2 Chembeads
Synonim(y):
Chloro(2-dicykloheksylofosfino-2′,6′-diizopropoksy-1,1′-bifenylo)[2-(2′-amino-1,1′-bifenylo)]pallad(II) ChemBeads, Prekatalizator RuPhos drugiej generacji ChemBeads, RuPhos-Pd-G2 ChemBeads
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
Poziom jakości
skład
, 4-6 wt. % (loading)
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
CC(OC(C=CC=C1OC(C)C)=C1C(C=CC=C2)=C2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4)C.Cl[Pd]5C6=CC=CC=C6C7=CC=CC=C7N5
InChI
InChI=1S/C30H43O2P.C12H10N.ClH.Pd/c1-22(2)31-27-19-13-20-28(32-23(3)4)30(27)26-18-11-12-21-29(26)33(24-14-7-5-8-15-24)25-16-9-6-10-17-25;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h11-13,18-25H,5-10,14-17H2,1-4H3;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;;;+1/p-1
Klucz InChI
VPDRBFBKNSFRSS-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
ChemBeads to szklane kulki powlekane chemicznie. ChemBeads oferują lepszą płynność i jednorodność chemiczną, idealną do zautomatyzowanego dozowania substancji stałych i eksperymentów o wysokiej przepustowości. Metoda tworzenia ChemBeads nie wykorzystuje innych substancji chemicznych ani środków powierzchniowo czynnych, umożliwiając użytkownikowi dokładne dozowanie submiligramowych ilości substancji chemicznych.
Do ogólnych zastosowań produkt jest również dostępny w postaci sproszkowanej (753246).
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)