Przejdź do
93192
α-Cetone
odorant used in allergy studies
Synonim(y):
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, α-Cetone, Isomethyl-α-ionone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
198,00 zł
168,30 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H22O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.32
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
204-846-3
MDL number:
168,30 zł
Cena katalogowa198,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
liquid
composition
iso-ɑ-methylionone, ≥85% , iso-β-methylionone, ≤10%
density
0.93 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(=O)C(\C)=C\C1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-10-7-6-8-14(4,5)13(10)9-11(2)12(3)15/h7,9,13H,6,8H2,1-5H3/b11-9+
InChI key
JRJBVWJSTHECJK-PKNBQFBNSA-N
General description
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one is fragrant sensitizer added frequently to deodorants and perfumes. It is one of the allergens responsible for axillary dermatitis.[1]
Application
Suitable for
  • contact sensitization studies to identify allergens present in cosmetic preparations
  • elucidation of molecular pathways related to allergic reactions
  • analytical standard
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1679703642W259403
α-Ionone analytical standard
Supelco
03642
α-Ionone
grade
Molecular Biology
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
Fragrance grade, Halal, Kosher
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
form
liquid
form
-
form
-
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
composition
iso-ɑ-methylionone, ≥85% , iso-β-methylionone, ≤10%
composition
-
composition
-
composition
-
density
0.93 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.93 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
230.5 °F - closed cup
flash_point_c
110.3 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
93192-50ML-F04061836846213
93192-10ML-F04061836846206