Merck
92683
Supelco
D-(+)-Mannose
analytical standard
Synonim(y):
D-Mannopyranose
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
Beilstein:
1564373
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (HPLC)
aktywność optyczna
[α]/D 13.8±0.5°, 24 hr, c = 10 in H2O
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
mp
133-140 °C (lit.)
Zastosowanie
food and beverages
format
neat
ciąg SMILES
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1
Klucz InChI
WQZGKKKJIJFFOK-QTVWNMPRSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.