Key Documents
92614
4-Nitro-7-piperazinobenzofurazan
for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥99.0%
Synonim(y):
4-Nitro-7-(1-piperazinyl)-2,1,3-benzoxadiazole
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for HPLC derivatization
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
Postać
powder
jakość
LiChropur™
metody
HPLC: suitable
fluorescencja
λex 395 nm; λem 561 nm in acetone
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(N2CCNCC2)c3nonc13
InChI
1S/C10H11N5O3/c16-15(17)8-2-1-7(9-10(8)13-18-12-9)14-5-3-11-4-6-14/h1-2,11H,3-6H2
Klucz InChI
MVLWYDGJBGPXOL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?