Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 273,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 712,00 zł |
Informacje o tej pozycji
273,00 zł
assay
97%
form
solid
mp
106-108 °C (dec.) (lit.)
functional group
C-nitroso, nitroso
SMILES string
Oc1ccc2ccccc2c1N=O
InChI
1S/C10H7NO2/c12-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)11-13/h1-6,12H
InChI key
YXAOOTNFFAQIPZ-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99% (GC) | description 95% | description BioXtra, ≥99% |
| assay 97% | assay ≥99% (GC) | assay 95% | assay ≥99% |
| form solid | form - | form solid | form powder |
| mp 106-108 °C (dec.) (lit.) | mp 94-96 °C (lit.), 94-97 °C | mp 128-133 °C | mp 94-96 °C (lit.) |
| functional group nitroso, C-nitroso | functional group - | functional group bromo | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Nitroso-2-naphthol
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?