Merck
92255
Supelco
δ-Dodecalactone
analytical standard
Synonim(y):
(±)-5-Dodecanolide, (±)-δ-Heptyl-δ-valerolactone, (±)-6-Heptyltetrahydro-2H-pyran-2-one, 5-Hydroxydodecanoic acid δ-lactone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.30
Beilstein:
1282749
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.458-1.462
n20/D 1.460 (lit.)
bp
140-141 °C/1 mmHg (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
gęstość
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
CCCCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C12H22O2/c1-2-3-4-5-6-8-11-9-7-10-12(13)14-11/h11H,2-10H2,1H3
Klucz InChI
QRPLZGZHJABGRS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
δ-Dodecalactone may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in wine samples using gas chromatography with selective tandem mass spectrometric detection.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Quantitative analysis of ??and ??lactones in wines using gas chromatography with selective tandem mass spectrometric detection
Langen J, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 27(24), 2751-2759 (2013)