Przejdź do
298077
5-Dodecanolide
99%
Synonim(y):
(±)-5-Dodecanolide, (±)-δ-Heptyl-δ-valerolactone, (±)-6-Heptyltetrahydro-2H-pyran-2-one, 5-Hydroxydodecanoic acid δ-lactone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
496,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.30
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-932-4
Beilstein/REAXYS Number:
1282749
MDL number:
Assay:
99%
496,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.460 (lit.)
bp
140-141 °C/1 mmHg (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
density
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCCCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C12H22O2/c1-2-3-4-5-6-8-11-9-7-10-12(13)14-11/h11H,2-10H2,1H3
InChI key
QRPLZGZHJABGRS-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W240109298069389579
description
99%
description
≥97%, FG
description
≥98%
description
technical grade
assay
99%
assay
≥97%
assay
≥98%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.460 (lit.)
refractive index
n20/D 1.460 (lit.)
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
refractive index
n20/D 1.457 (lit.)
density
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
140-141 °C/1 mmHg (lit.)
bp
140-141 °C/1 mmHg (lit.)
bp
117-120 °C/0.02 mmHg (lit.)
bp
226-229 °C (lit.), 58-60 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
mp
−27 °C (lit.)
mp
−13-−12 °C (lit.)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)