Merck
92124
Supelco
Tris(2-ethylhexyl) trimellitate
Selectophore
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H54O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
546.78
Beilstein:
2683525
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
for ion-selective electrodes
Poziom jakości
linia produktu
Selectophore
Formularz
liquid
gęstość
0.990 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(C(=O)OCC(CC)CCCC)c(c1)C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C33H54O6/c1-7-13-16-25(10-4)22-37-31(34)28-19-20-29(32(35)38-23-26(11-5)17-14-8-2)30(21-28)33(36)39-24-27(12-6)18-15-9-3/h19-21,25-27H,7-18,22-24H2,1-6H3
Klucz InChI
KRADHMIOFJQKEZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Trimelinian tris(2-etyloheksylu) (TOTM) to plastyfikator stosowany głównie w wyrobach medycznych na bazie PVC.[1]
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Zastosowanie
TOTM został użyty jako płyn referencyjny do pomiarów lepkości za pomocą wiskozymetru z drutem wibracyjnym, aby ocenić jego zastosowanie jako środka smarnego w przemyśle polimerowym.[2]
Plasticizer for solvent polymeric membrane electrodes
Informacje prawne
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
505.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
263 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Determination of tris (2-ethylhexyl) trimellitate released from PVC tube by LC?MS/MS.
Ito, Rie, et al.
International Journal of Pharmaceutics, 360.1, 91-95 (2008)
Tris (2-ethylhexyl) trimellitate (TOTM) a potential reference fluid for high viscosity. Part I: Viscosity measurements at temperatures from (303 to 373) K and pressures up to 65MPa, using a novel vibrating-wire instrument.
Diogo, Jo?o CF, et al.
Fluid Phase Equilibria, 384, 50-59 (2014)
Robyn J Wright et al.
Environmental science & technology, 54(4), 2244-2256 (2020-01-03)
Many commercial plasticizers are toxic endocrine-disrupting chemicals that are added to plastics during manufacturing and may leach out once they reach the environment. Traditional phthalic acid ester plasticizers (PAEs), such as dibutyl phthalate (DBP) and bis(2-ethyl hexyl) phthalate (DEHP), are
Christine Höllerer et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1061-1062, 153-162 (2017-07-25)
A new and fast HPLC-method for the simultaneous determination of tri-(2-ethylhexyl) trimellitate (TOTM or TEHTM), its diesters 2,4-di-(2-ethylhexyl) trimellitate (2,4-DEHTM), 1,4-di-(2-ethylhexyl) trimellitate (1,4-DEHTM), 1,2-di-(2-ethylhexyl) trimellitate (1,2-DEHTM) and monoesters 1-mono-(2-ethylhexyl) trimellitate (1-MEHTM), 2-mono-(2-ethylhexyl) trimellitate (2-MEHTM) and 4-mono-(2-ethylhexyl) trimellitate (4-MEHTM) together with
J R Hodgson
Toxicology and industrial health, 3(2), 49-61 (1987-06-01)
The results of these studies demonstrate that Tri(2-ethylhexyl)trimellitate (TOTM) produces the sam spectrum of morphological and biochemical changes in the rat liver as di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP). TOTM, however, was much less potent in its action, with a dietary level of 2.0%