Przejdź do
41349
Amberlite FPC23 Ion Exchange Resin
greener alternative
hydrogen form, 16-40 mesh, strongly acidic
Synonim(y):
Amberlite FPC23 H
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
SB.52
2090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Amberlite FPC23, hydrogen form, strongly acidic, 16-40 mesh
Quality Segment
form
beads
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
LPLC: suitable
surface area
800 m2/g
loss
40-55% loss on drying
matrix
styrene-divinylbenzene
matrix active group
polymer
particle size
16-40 mesh
pore size
200 Å mean pore size
greener alternative category
separation technique
reversed phase
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)c2c(cccc2)C=C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C10H10.C8H8O3S/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-5-3-4-6-8(7)12(9,10)11/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2,(H,9,10,11)
InChI key
SIWVGXQOXWGJCI-UHFFFAOYSA-N
General description
Amberlite FPC23 is proton ion-exchanger resin.[1] Amberlite FPC23 H, macroreticular strongly acidic cation exchange resin for deashing of corn syrups and the softening of beet sugar syrups.
Application
Amberlite FPC23 was used to obtain protonated nanostructured aluminosilicate through ion-exchange columns.[1]
Features and Benefits
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
064281032206423
matrix
styrene-divinylbenzene
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
particle size
16-40 mesh
particle size
620-830 μm
particle size
620-830 μm
particle size
<300 μm
matrix active group
polymer
matrix active group
sulfonic acid
matrix active group
sulfonic acid
matrix active group
sulfonic acid functional group
separation technique
reversed phase
separation technique
cation exchange
separation technique
cation exchange
separation technique
cation exchange
pore size
200 Å mean pore size
pore size
-
pore size
-
pore size
-
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)