Merck
91746
Sigma-Aldrich
Triisopropylsilyl trifluoromethanesulfonate
purum, ≥98.0% (T)
Synonim(y):
TIPS triflate, Trifluoromethanesulfonic acid triisopropylsilyl ester, Triisopropylsilyl triflate
About This Item
Wzór liniowy:
CF3SO3Si[CH(CH3)2]3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.42
Beilstein:
3591541
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
klasa czystości
purum
Próba
≥98.0% (T)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.415 (lit.)
bp
45-46 °C/0.03 mmHg
gęstość
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)[Si](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C10H21F3O3SSi/c1-7(2)18(8(3)4,9(5)6)16-17(14,15)10(11,12)13/h7-9H,1-6H3
Klucz InChI
LHJCZOXMCGQVDQ-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Reagent for the smooth introduction of the TIPS group; Review
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G. Simchen
Advances in Silicon Chemistry, 1, 189-189 null
E.J. Corey et al.
Tetrahedron Letters, 25, 4345-4345 (1984)
J.M. Muchowski et al.
Tetrahedron Letters, 26, 5375-5375 (1985)
E.J. Corey et al.
Tetrahedron Letters, 22, 3455-3455 (1981)
R. Bruckmann et al.
Chemische Berichte, 120, 635-635 (1987)