Kluczowe dokumenty
91294
Hexaconazole-(butyl-2,2,3,3,4,4,4-d7)
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
α-(Butyl-2,2,3,3,4,4,4-d7)-α-(2,4-dichlorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, 2-(2,4-Dichlorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)hexan-2-ol, Hexaconazole-d7
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
Próba
≥98.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
mp
110-114 °C
Zastosowanie
agriculture
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?