Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
D5, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
2
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
D5, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD1D(912)
General description
Prezentująca antygen glikoproteina CD1d (UniProt P15813; znana również jako CD1d, R3G1) jest kodowana przez gen CD1D (Gene ID 912) u człowieka. CD1d jest glikoproteiną podobną do MHC wyrażaną na komórkach nabłonkowych i może sygnalizować wrodzone odpowiedzi immunologiczne poprzez prezentację antygenu lipidowego komórkom NK i NKT. Podobnie jak łańcuch ciężki (HC) MHC klasy I, CD1d HC jest glikozylowany i łączony z β2m w ER. W przeciwieństwie do MHC klasy I HC, nieprawidłowo zmodyfikowane CD1d i CD1d nieprawidłowo połączone z β2m nie są niszczone przez mechanizmy kontroli jakości ER. CD1d odgrywa rolę zarówno we wrodzonej, jak i adaptacyjnej odporności na różne bakterie, wirusy, grzyby i pasożyty. Aktywacja niezmiennych komórek NKT z ograniczeniem CD1d zwiększa odporność gospodarza na te drobnoustroje poprzez bezpośrednie zabijanie komórek z ekspresją CD1d (zakażonych) lub poprzez promowanie uwalniania interferonu gamma z konwencjonalnych komórek NK oraz poprzez modulowanie adaptacyjnych komórek odpornościowych poprzez zmianę polaryzacji Th1/Th2. Wykazano, że Chlamydia trachomatis zapobiega wrodzonemu niszczeniu komórek nabłonka cewki moczowej za pośrednictwem CD1d poprzez ukierunkowanie CD1d na degradację proteolityczną. W szczególności, chlamydiowy czynnik aktywności podobny do proteasomu (CPAF) oddziałuje z CD1d HC, a związany z CPAF CD1d HC jest następnie ubikwitynowany w celu ostatecznej degradacji.
~37/43 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: Domena CD1d α1
Połączone białka fuzyjne CD1d-GST zawierające samą domenę α1, domeny α1-α2 lub domeny α1-α3.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła zależną od czasu degradację CD1d w immunoprecypitacie CD1d z ludzkich komórek nabłonka cewki moczowej prącia (PURL) po zakażeniu C. trachomatis (Kawana, K., et al. (2007). J Biol Chem. 282(10):7368-7375).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła egzogennie wyrażone CD1d w ludzkich komórkach limfoblastoidalnych C1R transfekowanych CD1d (Kim, H.S., et al. (1999). J Biol Chem. 274(14):9289-9295).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała nienaruszone, jak również zdegradowane CD1d z ludzkich komórek nabłonka cewki moczowej prącia (PURL) po C. trachomatis (Kawana, K., et al. (2007). J Biol Chem. 282(10):7368-7375).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała egzogennie wyrażony CD1d niezależnie od stanów glikozylacji z lizatów ludzkich komórek czerniaka FO-1 transfekowanych CD1d (Kim, H.S., et al. (1999). J Biol Chem. 274(14):9289-9295).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła egzogennie wyrażone CD1d w ludzkich komórkach limfoblastoidalnych C1R transfekowanych CD1d (Kim, H.S., et al. (1999). J Biol Chem. 274(14):9289-9295).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała nienaruszone, jak również zdegradowane CD1d z ludzkich komórek nabłonka cewki moczowej prącia (PURL) po C. trachomatis (Kawana, K., et al. (2007). J Biol Chem. 282(10):7368-7375).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała egzogennie wyrażony CD1d niezależnie od stanów glikozylacji z lizatów ludzkich komórek czerniaka FO-1 transfekowanych CD1d (Kim, H.S., et al. (1999). J Biol Chem. 274(14):9289-9295).
To przeciwciało anty-CD1d, klon D5 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting, immunoprecypitacji w celu wykrycia CD1d.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Apoptosis - Additional
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2bκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in THP-1 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 4.0 µg/mL of this antibody detected CD1d in 10 µg of THP-1 cell lysate.
Note: Longer exposure time is needed when using total lysates for Western blotting applications. Membrane preparation or immunoprecipitation can be employed to enrich membrane target proteins prior to Western blotting.
Western Blotting Analysis: 4.0 µg/mL of this antibody detected CD1d in 10 µg of THP-1 cell lysate.
Note: Longer exposure time is needed when using total lysates for Western blotting applications. Membrane preparation or immunoprecipitation can be employed to enrich membrane target proteins prior to Western blotting.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c