Merck
614092
Dimethenamid-d3
98 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
Dimethenamid-d3(4-methyl-d3)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12D3H15ClNO2S
Masa cząsteczkowa:
278.81
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
MDL number:
isotopic purity
98 atom % D
assay
98% (CP)
format
neat
mass shift
M+3
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])c1csc(C)c1N(C(C)COC)C(=O)CCl
InChI
1S/C12H18ClNO2S/c1-8-7-17-10(3)12(8)14(11(15)5-13)9(2)6-16-4/h7,9H,5-6H2,1-4H3/i1D3
InChI key
JLYFCTQDENRSOL-FIBGUPNXSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)