Merck
909513
Sigma-Aldrich
3-Azido-7-hydroxycoumarin
≥95%
Synonim(y):
3-Azido-7-hydroxy-chroman-2-one, 3-Azido-7-hydroxy-chromen-2-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H5N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Próba
≥95%
Formularz
solid
dostępność
available only in USA
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C9H5N3O3/c10-12-11-7-3-5-1-2-6(13)4-8(5)15-9(7)14/h1-4,13H
Klucz InChI
KKJNQKVCZCNJDI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ten specjalny chromofor aktywny w UV jest idealny do obrazowania po sprzężeniu z biomolekułami. Emituje fluorescencję tylko po reakcji kliknięcia, gdy jego układ elektronowy jest rozszerzony. Dlatego nie oczekuje się sygnału tła dla nieprzereagowanego związku. λabs 404 nm (po reakcji kliknięcia), λem 477 nm (po reakcji kliknięcia).
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Self-react. C
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Scott T Laughlin et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(1), 12-17 (2008-12-24)
Molecular imaging enables visualization of specific molecules in vivo and without substantial perturbation to the target molecule's environment. Glycans are appealing targets for molecular imaging but are inaccessible with conventional approaches. Classic methods for monitoring glycans rely on molecular recognition