Kluczowe dokumenty
905127
cis-1-fluoro-4-OTBS-cyclohexane
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H25FOSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.41
Kod UNSPSC:
12352101
Polecane produkty
Próba
≥95%
Formularz
liquid
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Włączenie fluoru do związków agrochemicznych i farmaceutycznych cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na możliwość precyzyjnego dostrojenia polarności, wartości pKA, konformacji i stabilności metabolicznej. Pochodzący z cis-selektywnego uwodornienia opracowanego przez Gloriusa i współpracowników, ten fluorowany związek wykazuje różnorodne zastosowanie jako budulec do syntezy chemicznej. Fluoro-cykloheksanol pozwala na proste zastosowanie w syntezie organicznej, po prostej deprotekcji. Można go wykorzystać do przygotowania fluorowanych analogów znanych związków.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Mario P Wiesenfeldt et al.
Science (New York, N.Y.), 357(6354), 908-912 (2017-08-12)
All-cis-multifluorinated cycloalkanes exhibit intriguing electronic properties. In particular, they display extremely high dipole moments perpendicular to the aliphatic ring, making them highly desired motifs in material science. Very few such motifs have been prepared, as their syntheses require multistep sequences