Key Documents
901812
FixCat PF6
≥95%
Synonim(y):
[1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-4-[(4-ethyl-4-methylpiperazinium-1-yl)methyl]-2-imidazolidinylidene]dichloro(2-isopropoxybenzylidene)ruthenium(II) hexafluorophosphate
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95%
Postać
powder
przydatność reakcji
core: ruthenium
reagent type: catalyst
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Learn more about our metathesis catalysts
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)