Przejdź do
936685
Grubbs Catalyst® M102 ChemBeads
solid
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Benzylideno-bis(tricykloheksylofosfina)dichlororuten, Dichlorek bis(tricykloheksylofosfiny)benzylidyny rutenu(IV) ChemBeads, Dichloro(benzylideno)bis(tricykloheksylofosfina)ruten(II) ChemBeads, Grubbs Catalyst® ChemBeads 1. generacji, Grubbs Catalyst® M1a (C823) ChemBeads
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
616,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H72Cl2P2Ru
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
822.96
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.21
Form:
solid ()
616,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Grubbs Catalyst® M102 ChemBeads,
Quality Segment
product line
ChemBeads
form
solid ()
composition
4-6 wt% loading of catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: ruthenium
reaction type: Ring-Opening Polymerization
sustainability
Sustainability features
mp
153 °C (dec.)
greener alternative category
SMILES string
Cl[Ru]([P](C1CCCCC1)(C2CCCCC2)C3CCCCC3)([P](C4CCCCC4)(C5CCCCC5)C6CCCCC6)(Cl)=CC7=CC=CC=C7, C[Ph].P(C1CCCCC1)(C2CCCCC2)C3CCCCC3.P(C4CCCCC4)(C5CCCCC5)C6CCCCC6.Cl.Cl.[Ru]
InChI
1S/2C18H33P.C7H6.2ClH.Ru/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-7-5-3-2-4-6-7;;;/h2*16-18H,1-15H2;1-6H;2*1H;
InChI key
AULHKSXXVKDNBT-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Greener Chemistry. ChemBeads are advanced solid-coated beads for high-throughput experimentation in various chemical applications. They enable precise dispensing of solid reagents, allowing researchers to conduct reactions with minimal material use, thus supporting waste prevention and catalysis principles while ensuring accuracy and reproducibility. This technology enhances efficiency and streamlines experimental processes in chemistry. Click here for more information.
Kulki szklane ChemBeads pokryte powłoką Grubbs Catalyst® M102.
Application
Pierwszy katalizator metatezy szeroko stosowany w syntezie organicznej. Przydatny do polimeryzacji metatezy acyklicznych dienowców (ADMET), polimeryzacji metatezy z otwarciem pierścienia (ROMP) naprężonych cyklicznych olefin, metatezy z otwarciem pierścienia (ROM), metatezy krzyżowej olefin (CM) i metatezy z zamknięciem pierścienia (RCM) końcowych olefin w różnych warunkach reakcji.
ChemBeads to szklane kulki powlekane chemicznie. ChemBeads oferują lepszą płynność i jednorodność chemiczną, idealną do zautomatyzowanego dozowania substancji stałych i eksperymentów o wysokiej przepustowości. Metoda tworzenia ChemBeads nie wykorzystuje innych substancji chemicznych ani środków powierzchniowo czynnych, umożliwiając użytkownikowi dokładne dozowanie submiligramowych ilości substancji chemicznych.
W przypadku zastosowań na większą skalę produkt jest również dostępny w postaci sproszkowanej (579726).
Legal Information
Grubbs Catalyst 7578
Grubbs Catalyst is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
579726919764936715
description
-
description
Umicore, 97%
description
-
description
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: ruthenium
reaction type: Ring-Opening Polymerization
reaction suitability
core: ruthenium, reaction type: Olefin Metathesis, reagent type: catalyst
reaction type: Ring-Opening Polymerization
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: ruthenium
reaction type: Ring-Opening Polymerization
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: ruthenium
reaction type: Ring-Opening Polymerization
form
solid ()
form
-
form
solid
form
solid
mp
153 °C (dec.)
mp
153 °C (dec.)
mp
-
mp
-
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
-
sustainability
-
sustainability
Greener Alternative Product
product line
ChemBeads
product line
Grubbs Catalyst® M100 Series
product line
ChemBeads
product line
ChemBeads
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)