Przejdź do
89166
Legionella Supplement (Twin Pack)
suitable for microbiology
Synonim(y):
Legionella BCYE Growth Supplement
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
490,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171614
490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
sterile
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Legionella spp.
General description
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
Part A:
L-Cysteine hydrochloride 200.00 mg
Distilled water 5.00 ml
Part B:
Ferric pyrophosphate, soluble 125.00 mg
Distilled water 5.00 ml
One package contains 5 vials Part A and 5 vials Part B.
Application
An enrichment supplement recommended for enhanced growth of Legionella species
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4375394029C8721
suitability
Legionella spp.
suitability
Legionella spp.
suitability
Legionella spp.
suitability
Pseudomonas spp.
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages, microbiology
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
-
sterility
sterile
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
89166-1KT04061833075579