Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 272,00 zł |
Informacje o tej pozycji
272,00 zł
sterility
sterile
Quality Segment
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
environmental, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Legionella spp.
Application
Packaging
Other Notes
Legionella Growth Supplement Part A (Cat. No.63958):
L-Cysteine hydrochloride 200.0 mg
Legionella Growth Supplement Part B (Cat. No. 93164) :
Ferric pyrophosphate, soluble 125.0 mg
Sodium selenite 5.0 mg
Distilled water 5.0 ml
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for microbiology | description liquid, for Legionella spp., pkg of 5 vials | description suitable for microbiology | description suitable for microbiology |
| form liquid | form liquid | form powder | form liquid |
| suitability Legionella spp. | suitability Legionella spp. | suitability Legionella spp. | suitability Yersinia spp. |
| application(s) environmental, microbiology | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility - | sterility sterile |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?