Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 vials | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 487,00 zł |
Informacje o tej pozycji
487,00 zł
agency
according to ISO 11731:2017
Quality Segment
sterility
sterile
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pkg of 5 vials
color
light yellow to yellow
application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Legionella spp.
General description
Application
Other Notes
ACES Buffer/Potassium hydroxide 5g
Ferric pyrophosphate, soluble 0.125g
α-Ketoglutarate 0.5g
Distilled water 50ml
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability Legionella spp. | suitability Legionella spp. | suitability Yersinia spp. | suitability Legionella spp. |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental, microbiology |
| form liquid | form powder | form liquid | form liquid |
| sterility sterile | sterility - | sterility sterile | sterility sterile |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?