Kluczowe dokumenty
89131
Supelco
Fragrance allergen mix A1
24 components in tert-Butyl methyl ether, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Wybierz wielkość
2 ML
1540,00 zł
5 ML
3410,00 zł
1540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 ML
1540,00 zł
5 ML
3410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
jakość
24 components in tert-Butyl methyl ether
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał odniesienia (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z SI poprzez główny materiał referencyjny z NMI, np. NIST, NRC lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość, w tym niepewność i data ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz swój certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
zgodnie z metodą IFRA
Zastosowanie
Nota aplikacyjna: "Testowanie alergenów zapachowych - nowe certyfikowane materiały referencyjne i zastosowanie GC-FID/GC-MS" artykuł z AnalytixReporter wydanie 3.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    α-Amylcinnamyl alcohol
    trans-Anethole
    4-Methoxybenzyl alcohol
    Benzyl alcohol
    β-Caryophyllene
    Cinnamyl alcohol
    Citronellol
    Ebanol total
    Eugenol
    trans,trans-Farnesol
    Geraniol
    Isoeugenol (E+Z)
    (R)-(+)-Limonene
    Linalool
    Menthol
    (+)-α-Pinene
    (−)-β-Pinene
    β-Santalol
    Sclareol
    α-Terpinene
    Terpineol total
    tert-Butyl methyl ether
    β,β,3-Trimethylbenzenepropanol
    Zobacz wszystko (23)
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-27.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-33.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
MoCRA brings the most significant changes to US cosmetic regulations in 80 years, requiring companies to monitor FDA updates and adopt new compliance policies.
Protokoły
IFRA method introduces new CRMs for allergenic fragrances, analyzed by GC with ionic liquid capillary column for selectivity.
Questions
  1. Bonjour, Mise en place d'un protocole d'analyse des allergènes par CG au sein de mon entreprise, mais nous avons du mal à comprendre pourquoi vous proposez 2 méthodes d'analyses différentes sur vos mix avec 2 colonnes différentes la 29832-U et la 24181
    1 answer
    1. See the link below to review the method recommended for 89131, Fragrance allergen mix A1.
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocol/analytical-chemistry/calibration-qualification-and-validation/allergenic-fragrance-testing
      Note that the recommended column is 29832-U, SLB®-IL60i 30 m x 0.25 mm x 0.2 μm. The usage of column 24181, SPB®-50 Capillary GC Column, cannot be located. The information you are requesting may be available, however additional information is required. We kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Technical Inquires" under the Products Section with all the required information, including the reference to the 24181 column, so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.