Merck
87259
Supelco
Tetraethylammonium benzoate
for electrochemical analysis, ≥99.0%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CH2)4N(C6H5COO)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.36
Beilstein:
5367653
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.61
klasa czystości
for electrochemical analysis
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (NT)
≥99.0%
Postać
crystals
rozpuszczalność
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
ciąg SMILES
CC[N+](CC)(CC)CC.[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H20N.C7H6O2/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h5-8H2,1-4H3;1-5H,(H,8,9)/q+1;/p-1
Klucz InChI
CIFIGXMZHITUAZ-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Zastosowanie
Supporting electrolyte
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)