Informacje o tej pozycji
pharmaceutical, microbiology
Quality Segment
agency
according to ISO (10273 and FDA-BAM)
form
granular
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbe id | utilization test: suitable, microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
suitability
Escherichia coli, coliforms, nonselective for
General description
To podłoże hodowlane jest używane do badania zdolności organizmu do wykorzystywania cytrynianu jako jedynego źródła węgla i nieorganicznej soli amonowej jako jedynego źródła azotu do metabolizmu z wynikową zasadowością. O odczynie zasadowym świadczy zmiana koloru wskaźnika pH - błękitu bromotymolowego z zielonego (pH obojętne) na niebieski (pH zasadowe).
Agar cytrynianowy Simmons jest syntetyczną modyfikacją pożywki Kosera z dodatkiem 1,5% agaru i wskaźnika pH - błękitu bromotymolowego.
Cytrynian sodu jest jedynym źródłem węgla, a diwodorofosforan amonu jest jedynym źródłem azotu. Siarczan magnezu jest kofaktorem dla różnych reakcji metabolicznych, a chlorek sodu utrzymuje równowagę osmotyczną. Błękit bromotymolowy jest wskaźnikiem pH, a agar środkiem zestalającym.
Application
Other Notes
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agar cytrynianowy ® prime SIMMONS
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7722-76-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?