Kluczowe dokumenty
83547
Sigma-Aldrich
Regulation valve
suitable for 100 mL and 250 mL pressure tins
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
jakość
suitable for 100 mL and 250 mL pressure tins
Opis ogólny
All strained parts are of V4A-steel
Inne uwagi
Sales restrictions may apply
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)