Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
4 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.07
UNSPSC Code:
12142100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-065-8
Beilstein/REAXYS Number:
1730743
MDL number:
Assay:
≥99.9% (GC)
4170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor density
1.62 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
>760 mmHg ( 25 °C)
grade
puriss.
assay
≥99.9% (GC)
autoignition temp.
662 °F
expl. lim.
27 %
bp
−24.8 °C (lit.)
mp
−141 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
COC
InChI
1S/C2H6O/c1-3-2/h1-2H3
InChI key
LCGLNKUTAGEVQW-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Cylinder with net ~4 kg
DIN 477 nr.1
Other Notes
Sales restrictions may apply
Z742161 DIN 1 Regulator OR 99112 DIN 1 Valve
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.9% (GC) | assay ≥99.9% | assay ≥99.9% (GC) | assay ≥99.0% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp −141 °C (lit.) | mp −141 °C (lit.) | mp −141 °C (lit.) | mp −116 °C (lit.) |
| bp −24.8 °C (lit.) | bp −24.8 °C (lit.) | bp −24.8 °C (lit.) | bp 34.6 °C (lit.) |
| grade puriss. | grade - | grade puriss. | grade - |
| vapor density 1.62 (vs air) | vapor density 1.62 (vs air) | vapor density 1.62 (vs air) | vapor density 2.6 (vs air) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl ether
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Klasa składowania
2A - Gases
wgk
WGK 1
flash_point_f
-41.8 °F - closed cup
flash_point_c
-41 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?