Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3520,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3520,00 zł
vapor density
1.62 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
>760 mmHg ( 25 °C)
grade
puriss.
assay
≥99.9% (GC)
autoignition temp.
662 °F
expl. lim.
27 %
bp
−24.8 °C (lit.)
mp
−141 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
COC
InChI
1S/C2H6O/c1-3-2/h1-2H3
InChI key
LCGLNKUTAGEVQW-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description puriss., ≥99.9% (GC) | description ≥99.9% | description puriss., ≥99.9% (GC) |
| assay ≥99.9% (GC) | assay ≥99.9% | assay ≥99.9% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp −24.8 °C (lit.) | bp −24.8 °C (lit.) | bp −24.8 °C (lit.) |
| mp −141 °C (lit.) | mp −141 °C (lit.) | mp −141 °C (lit.) |
| vapor pressure >760 mmHg ( 25 °C) | vapor pressure >760 mmHg ( 25 °C) | vapor pressure >760 mmHg ( 25 °C) |
| autoignition temp. 662 °F | autoignition temp. 662 °F | autoignition temp. 662 °F |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl ether
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Klasa składowania
2A - Gases
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-41.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-41 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
115-10-6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?