Merck
83175
Sigma-Aldrich
L-Pyroglutamic acid ethyl ester
puriss., ≥98.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonim(y):
(S)-5-Oxoproline ethyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H11NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.17
Beilstein:
82621
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
puriss.
Próba
≥98.5% (sum of enantiomers, HPLC)
aktywność optyczna
[α]20/D +3.5±0.5°, c = 10% in ethanol
czystość optyczna
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
mp
54-56 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CCOC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-3-4-6(9)8-5/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
Klucz InChI
QYJOOVQLTTVTJY-YFKPBYRVSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)